推薦產品
產品名稱
抗神经丝200 kDa抗体,克隆RT97, clone RT97, Chemicon®, from mouse
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
RT97, monoclonal
物種活性
mouse, human
物種活性(以同源性預測)
rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
一般說明
神经丝是中间丝的一种,是支持轴突细胞质的细胞骨架的主要成分。它们是轴突中最丰富的纤维成分,在平均值上的频率是轴突微管的3-10倍。神经丝(直径10nm)由三个相互缠绕的原纤维构建而成,原纤维本身由单体蛋白质的两个四聚体原丝复合物组成。神经丝三联体蛋白(68/70、160和200 kDa)同时存在于中枢和外周神经系统中,通常是神经元特异性的。68/70 kDa NF-L蛋白可以自组装成丝状结构,但是160 kDa NF-M和200 kDa NF-H蛋白需要68/70 kDa NF-L蛋白的存在才能共同组装。各种神经瘤,神经节神经瘤,神经节神经胶质瘤,神经节神经母细胞瘤和神经母细胞瘤的神经丝染色呈阳性。尽管通常仅限于神经元,但已在副神经节瘤以及肾上腺和肾上腺外嗜铬细胞瘤中检测到神经丝。类癌,皮肤神经内分泌癌和肺燕麦细胞癌也表达神经丝。有关更多神经丝信息,请参见Millipore技术支持部分下的在线神经系统细胞类型特定标志物图。
特異性
该抗体可识别人神经丝 200 kDa 以及牛 160 kDa 和 200 kDa 神经丝上存在的表位(2)。它与人类老年斑中的许多神经突发生反应,并修饰神经原纤维缠结(NFT)(即在海马锥体细胞上和阿尔茨海默病’型老年痴呆症受试者的大脑皮层神经元上)。
免疫原
大鼠脑蛋白制备
應用
免疫组化:
1-10 μg/mL
免疫组织化学(石蜡):
先前批次的代表性图像。
使用柠檬酸盐缓冲液,pH值6.0进行最佳染色,表位修复:人类小脑
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
1-10 μg/mL
免疫组织化学(石蜡):
先前批次的代表性图像。
使用柠檬酸盐缓冲液,pH值6.0进行最佳染色,表位修复:人类小脑
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
抗神经丝 200 kDa 抗体,克隆 RT97 是一种针对神经丝 200 kDa 的抗体,用于 IH、IH(P)&WB。
研究子类别
神经丝&神经元代谢
神经&胶质标记物
神经丝&神经元代谢
神经&胶质标记物
研究类别
神经科学
神经科学
品質
通过小鼠脑膜裂解物的蛋白质印迹进行评估。
蛋白质印迹分析:
该抗体的1:500稀释液在10 µg小鼠脑膜裂解物中检测到神经丝。
蛋白质印迹分析:
该抗体的1:500稀释液在10 µg小鼠脑膜裂解物中检测到神经丝。
標靶描述
200kda
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1,溶于0.02 M磷酸盐缓冲液、0.25 M NaCl和0.1%叠氮化钠中。
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8ºC条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
大脑
培养神经元
大脑
培养神经元
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
A comparative study of a silver stain and monoclonal antibody reactions on Alzheimer's neurofibrillary tangles.
Connolly, A A, et al.
Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 50, 1221-1224 (1987)
One year survival and significant reversal of motor deficits in parkinsonian rats transplanted with hESC derived dopaminergic neurons.
Ravindran Geeta,R L Ramnath,Harinarayana S Rao,Viswanathan Chandra
Biochemical and biophysical research communications null
Netrin-1 is a novel myelin-associated inhibitor to axon growth.
Low, K; Culbertson, M; Bradke, F; Tessier-Lavigne, M; Tuszynski, MH
The Journal of Neuroscience null
Normalization of striatal tyrosine hydroxylase and reversal of motor impairment in experimental parkinsonism with intravenous nonviral gene therapy and a brain-specific promoter.
Yun Zhang, Felix Schlachetzki, Yu-Feng Zhang, Ruben J Boado, William M Pardridge
Human Gene Therapy null
Alzheimer's disease: immunoreactivity of neurofibrillary tangles with anti-neurofilament and anti-paired helical filament antibodies.
Rasool, C G, et al.
Brain Research, 310, 249-260 (1984)