重要文件
MAB4163
Sigma-Aldrich
抗-MDR1抗体,细胞外人类特异性Pgp,克隆号MC57
clone MC57, Chemicon®, from mouse
同義詞:
P-glycoprotein, CD243, p170, Pgp
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
MC57, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
基因資訊
human ... ABCB1(5243)
特異性
在石蜡切片的免疫组织化学分析中,MDR-1克隆号MC57能识别灭活形式的Pgp和构象表位。
免疫原
活体完整人多重耐药细胞
表位:细胞外人类特异性Pgp
應用
抗-MDR1抗体,细胞外人类特异性Pgp,克隆号MC57可检测MDR1水平,已发布,经验证可用于FC、IH、IH(P)。
流式细胞术
免疫组织化学
石蜡切片免疫组织化学
功能实验
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
毒理学&耐药性
研究类别
代谢
外觀
形式:纯化
通过蛋白A分离胶色谱法纯化的免疫球蛋白。 溶于0.02M PB、pH 7.6、0.25M NaCl,含有0.1%叠氮化钠的液体。
儲存和穩定性
以未稀释的等分试样保存于2-8°C下6个月。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2