重要文件
MAB347
Sigma-Aldrich
抗生长相关蛋白43抗体,克隆9-1E12
clone 9-1E12, Chemicon®, from mouse
同義詞:
Neuromodulin, B-50 Protein, Growth Associated Protein 43, neuromodulin
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
9-1E12, monoclonal
物種活性
feline, rat, hamster
物種活性(以同源性預測)
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GAP43(2596)
一般說明
GAP-43是分化神经元的常见标志物,在轴突生长过程中通过发育或再生神经元以升高的水平表达。尽管GAP-43是与轴突生长锥(和突触)的细胞质表面相关的完整膜蛋白,但树突状生长锥中却不存在。在成人大脑中,GAP-43在认为发生记忆形成的突触前区域(例如额叶皮层,边缘系统和海马)以高浓度发现。PKC(人,小鼠,大鼠和牛GAP-43上的Ser41或鸡和非洲爪蟾GAP-43上的Ser42)对GAP-43的磷酸化与某些形式的突触可塑性特别相关。
特異性
GAP-43(也称为生长相关蛋白-43,B-50,F1和pp46),与蛋白质’的磷酸化状态无关。
免疫原
从大鼠脑中纯化的GAP-43
應用
&已发表抗生长相关蛋白43抗体(克隆9-1E12)可检测生长相关蛋白43的水平,&经验证可用于IH、IP& WB。
免疫组化:
0.1-0.5 µg/mL的先前批次用于4%多聚甲醛灌注和固定的大鼠小脑和大脑组织。 在培养缓冲液中加入0.01-0.1%Triton X-100将增加细胞通透性。
免疫沉淀:
该抗体的先前批次用于免疫沉淀。在16-18天胚胎皮层神经元培养物的膜制备物中的
5-10µg/ml。
蛋白质印迹分析:
MAB347将在生长中的神经元膜部分的蛋白质印迹中检测到一条43-48 kD的条带。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
神经再生医学
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹对大鼠脑裂解物进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次以1:1000的稀释度在10 μg大鼠脑裂解物中检测到GAP-43/B-50 。
標靶描述
43-48kda
外觀
形式:纯化
纯化的蛋白 A
蛋白A纯化的小鼠免疫球蛋白IgG1,溶于 20 mM 磷酸钠,250 mM NaCl,pH.7.6 和 0.1% 叠氮化钠作为防腐剂的溶液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8° C以未稀释的等分试样可保存 6 个月。
分析報告
对照
大鼠DRG组织已进行脊髓神经结扎和培养的神经元。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Enhancer of Zeste Homolog 2 Overexpression in Nasopharyngeal Carcinoma: An Independent Poor Prognosticator that Enhances Cell Growth.
Hwang CF, Huang HY, Chen CH, Chien CY, Hsu YC, Li CF, Fang FM
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics null
Collateral sprouting mechanism after end-to-side nerve repair in the rat.
T Yamauchi, M Maeda, S Tamai, M Tamai, H Yajima, Y Takakura, S Haga, H Yamamoto
Medical Electron Microscopy : Official Journal of the Clinical Electron Microscopy Society of Japan null
Posttranslational membrane attachment and dynamic fatty acylation of a neuronal growth cone protein, GAP-43.
Skene, J H and Virag, I
The Journal of cell biology, 108, 613-624 (1989)
A A Lie et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 58(5), 451-458 (1999-05-20)
The localization and morphological assessment of plastic or newly formed synapses in the human brain remains difficult due to the lack of specific markers. The ectoenzyme 5'-nucleotidase may represent a useful marker of these structures, since in adult rodents synaptic
Kiyoshi Doi et al.
Neuroreport, 15(6), 945-947 (2004-04-13)
Notch genes encode receptors for signaling pathways that regulate neurogenesis in various tissues. To better understand the roles of Notch genes in olfactory neurogenesis, we studied the expression of Notch family in developing mouse olfactory epithelium. In the earliest stage