物種活性
mouse (high degree), rat, bovine, chicken, human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GAP43(2596)
一般說明
GAP-43是分化神经元的常见标志物,在轴突生长过程中通过发育或再生神经元以升高的水平表达。尽管GAP-43是与轴突生长锥(和突触)的细胞质表面相关的完整膜蛋白,但树突状生长锥中却不存在。在成人大脑中,GAP-43在认为发生记忆形成的突触前区域(例如额叶皮层,边缘系统和海马)以高浓度发现。PKC(人,小鼠,大鼠和牛GAP-43上的Ser41或鸡和非洲爪蟾GAP-43上的Ser42)对GAP-43的磷酸化与某些形式的突触可塑性特别相关。
特異性
与大鼠,人,牛和鸡的反应程度较小。 其他物种尚未经过测试。
识别生长相关蛋白-43(GAP-43)。
免疫原
重组大鼠GAP-43(完整序列)。
應用
免疫组化:
先前批次的1:1,000稀释液用于4%多聚甲醛/PBS固定的组织切片或3%多聚甲醛/0.1%戊二醛/PBS固定的组织切片。
免疫细胞化学:
将先前批次的1:1,000稀释液用于培养物中的海马神经元和NGF刺激的PC12细胞。
免疫沉淀:
使用先前批次的1:100稀释液。
ELISA:
使用先前批次的1:2,000稀释液。
先前批次的1:1,000稀释液用于4%多聚甲醛/PBS固定的组织切片或3%多聚甲醛/0.1%戊二醛/PBS固定的组织切片。
免疫细胞化学:
将先前批次的1:1,000稀释液用于培养物中的海马神经元和NGF刺激的PC12细胞。
免疫沉淀:
使用先前批次的1:100稀释液。
ELISA:
使用先前批次的1:2,000稀释液。
抗生长相关蛋白-43(GAP-43)抗体是用于ELISA、IC、IH、IP &WB的针对生长相关蛋白-43(GAP-43)的抗体。
品質
通过蛋白质印迹对小鼠脑裂解物进行常规评估。
蛋白质印迹分析:该批次的1:500的稀释液在10 μg小鼠脑裂解物中检测到生长相关蛋白43。
蛋白质印迹分析:该批次的1:500的稀释液在10 μg小鼠脑裂解物中检测到生长相关蛋白43。
標靶描述
23.6kda
外觀
在含有0.01%叠氮化钠作为防腐剂的PBS的缓冲液中的纯化兔多克隆抗体。
形式:纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,以未稀释的等分试样可于-20ºC条件下稳定保存6个月。
应避免反复冻/融循环。在运输过程中,少量产品有时会夹在产品瓶的密封中。 对于体积为200µL或更小的产品,我们建议在小瓶的硬质表面上轻轻敲打,或在台式离心机中短暂离心以收集容器’盖中的所有液体。
应避免反复冻/融循环。在运输过程中,少量产品有时会夹在产品瓶的密封中。 对于体积为200µL或更小的产品,我们建议在小瓶的硬质表面上轻轻敲打,或在台式离心机中短暂离心以收集容器’盖中的所有液体。
分析報告
对照
已进行脊神经结扎的大鼠背根神经节组织,培养神经元。
已进行脊神经结扎的大鼠背根神经节组织,培养神经元。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
A single exposure to bisphenol A alters the levels of important neuroproteins in adult male and female mice.
Henrik Viberg,Iwa Lee
Neurotoxicology null
Exposure to polybrominated diphenyl ethers 203 and 206 during the neonatal brain growth spurt affects proteins important for normal neurodevelopment in mice.
Henrik Viberg, H Viberg
Toxicological Sciences null
Mouse glioma gene expression profiling identifies novel human glioma-associated genes.
David H Gutmann, Zhi-yong Huang, Nicole M Hedrick, Hao Ding, Abhijit Guha, Mark A Watson
Annals of Neurology null
LacZ-expressing olfactory ensheathing cells do not associate with myelinated axons after implantation into the compressed spinal cord.
Boyd, J G, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101, 2162-2166 (2004)
Cell adhesion molecule L1 promotes neurite outgrowth of septal neurons.
Frappe, Isabelle, et al.
Journal of Neuroscience Research, 75, 667-677 (2004)