無性繁殖
BHA2.1, monoclonal
物種活性
human, canine, pig
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ITGA2(3673)
特異性
与胶原受体VLA-2(α-2β-1)整联蛋白复合物反应。
應用
抗整联蛋白α2β1抗体,克隆BHA2.1是一种抗整联蛋白α2β1的抗体,用于FC、IH、IH(P)&IP。
流式细胞术: 10 μg/mL
免疫沉淀: 从10E6细胞当量的裂解物中进行VLA-2整联蛋白的免疫沉淀需要2-5μg BHA2.1
冷冻组织切片的免疫组化: 5μg/mL
石蜡切片中的免疫组化: 1:50。 使用80%乙醇中的0.5%H2O2阻断内源性过氧化物酶30分钟,非特异性反应使用PBS中的NGS 1:5,室温下20分钟。 Bouins ′固定液已成功使用。 培养时间,条件:24小时;4°C;预处理:0.1%胰蛋白酶,30 min,37°C。 细胞膜附近的胞浆内染色。
可能由于所涉及表位的构象特性,无法通过蛋白质印迹检测α2整联蛋白亚基。BHA2.1的表位取决于α2整联蛋白亚基的(I)结构域的存在,并且不结合缺少I结构域的VLA-2变体。
功能阻断: BHA2.1抑制VLA-2介导的细胞对胶原和层粘连蛋白的粘连;通常可以在10 μg/mL的最终浓度下实现完全抑制。
最终工作稀释度必须由最终用户确定。
免疫沉淀: 从10E6细胞当量的裂解物中进行VLA-2整联蛋白的免疫沉淀需要2-5μg BHA2.1
冷冻组织切片的免疫组化: 5μg/mL
石蜡切片中的免疫组化: 1:50。 使用80%乙醇中的0.5%H2O2阻断内源性过氧化物酶30分钟,非特异性反应使用PBS中的NGS 1:5,室温下20分钟。 Bouins ′固定液已成功使用。 培养时间,条件:24小时;4°C;预处理:0.1%胰蛋白酶,30 min,37°C。 细胞膜附近的胞浆内染色。
可能由于所涉及表位的构象特性,无法通过蛋白质印迹检测α2整联蛋白亚基。BHA2.1的表位取决于α2整联蛋白亚基的(I)结构域的存在,并且不结合缺少I结构域的VLA-2变体。
功能阻断: BHA2.1抑制VLA-2介导的细胞对胶原和层粘连蛋白的粘连;通常可以在10 μg/mL的最终浓度下实现完全抑制。
最终工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
整联蛋白
整联蛋白
研究类别
细胞结构
细胞结构
外觀
形式:纯化
纯化的蛋白 A
通过蛋白 A 层析纯化的免疫球蛋白。在0.02 M PB pH值7.6、0.25 M NaCl,0.1%叠氮化钠中以液体形式存在。
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2–8°C 条件下可稳定保存 1 年等分以避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
皮肤,CD4& CD8阳性T细胞
皮肤,CD4& CD8阳性T细胞
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Critical roles for the actin cytoskeleton and cdc42 in regulating platelet integrin alpha2beta1.
Giordano Pula, Alastair W Poole
Platelets null
M Triantafilou et al.
Cytometry, 43(4), 279-289 (2001-03-22)
Virus-receptor binding is an essential step in every virus infectious process. Many viruses employ more than one receptor molecule or even receptor complexes for attachment. In this study, we investigate the binding of Echovirus 1 (Echo1) and Coxsackievirus A9 (CAV-9)
Xiaodong Feng et al.
International journal of cell biology, 2013, 231279-231279 (2013-06-06)
Angiogenesis is a highly regulated event involving complex, dynamic interactions between microvascular endothelial cells and extracellular matrix (ECM) proteins. Alteration of ECM composition and architecture is a hallmark feature of wound clot and tumor stroma. We previously reported that during
Feedback regulation of the ?2(1) collagen gene via the Mek-Erk signaling pathway.
Kevin Dzobo,Virna D Leaner,M Iqbal Parker
IUBMB Life null
Amna Abderrazak et al.
Frontiers in immunology, 9, 2269-2269 (2018-10-31)
β1 integrins are critical for T cell migration, survival and costimulation. The integrin α2β1, which is a receptor for collagen, also named VLA-2, is a major costimulatory pathway of effector T cells and has been implicated in arthritis pathogenesis. Herein