Merck
全部照片(5)
重要文件
MAB1864-I
Sigma-Aldrich
抗-α-微管蛋白抗体,酪氨酸化,克隆YL1/2
clone YL 1/2, from rat
同義詞:
Tubulin alpha-1A chain, Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain, alpha-Tubulin, tyrosinated
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
YL 1/2, monoclonal
物種活性
yeast, porcine, rat, chicken, bovine, human, mouse
技術
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TUBA1A(7846)
一般說明
微管蛋白α-1链(UniProt P09733;也称为α-微管蛋白)由酵母中的TUB1基因(基因ID 854889)编码。微管是动态蛋白丝,参与多种细胞活动,从有丝分裂和转运事件到细胞运动和细胞形状的维持。微管由α-和β-微管蛋白亚基组装而成,这两个亚基都经过翻译后修饰,包括通过羧肽酶活性从α-微管蛋白(哺乳动物中的酪氨酸和酵母中的苯丙氨酸)中去除C末端芳香族氨基酸。由于C端酪氨酸/苯丙氨酸之前是谷氨酸(E)残基,因此脱酪氨酸/脱苯丙氨酸的α微管蛋白也称为Glu-微管蛋白。虽然在哺乳动物中酪氨酸可以通过微管蛋白-酪氨酸连接酶重新连接到Glu-微管蛋白的C末端,但尽管存在与其他生物的微管蛋白-酪氨酸连接酶具有显著同源性的酵母YBR094w基因,但苯丙氨酸并未翻译后添加到酵母中的Glu-微管蛋白中。
特異性
与α-微管蛋白在C末端与苯丙氨酸(酵母)或酪氨酸(哺乳动物和鸡)反应(PMID 6204858)。对缺少C末端Phe或Tyr的翻译后修饰的α-微管蛋白不反应。
基于100%的序列同源性,预期可与广泛的物种反应。
免疫原
纯化的酵母微管蛋白
表位:C端
應用
研究子类别
粘附(CAMs)
研究类别
细胞结构
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL代表性批次在 10 µg C2C12细胞裂解物中检测到酪氨酸化α-微管蛋白。
免疫细胞化学分析:4.0µ g/mL代表性批次在A431、HeLa和HUVEC细胞中检测到酪氨酸化α-微管蛋白。
免疫细胞化学分析:代表性批次在酵母中检测到苯丙氨酸化α-微管蛋白的免疫反应性,在HEK293细胞中检测到酪氨酸化α-微管蛋白的免疫反应性(Kilmartin J.V., et al. (1982).J Cell Biol. 93(3):576-582.;Bandyopadhyay, B., et al. (2007).J. Biol. Chem. 282(22):16454-16464)。
免疫组化分析:代表性批次在Hamburger-Hamilton阶段4(HH4)雏鸡胚胎的中线水平切片中检测到微管酪氨酸化α-微管蛋白免疫反应性(Nakaya, Y., et al. (2008).Nat. Cell Biol. 10(7):765-775)。
电子显微镜分析:代表性批次使用粗酵母核被膜制剂检测到微管苯丙氨酸化的α-微管蛋白免疫反应性,并在NIH/3T3细胞中检测到微管酪氨酸化的α-微管蛋白免疫反应性(Wehland, J., and Willingham, M.C.(1983).J Cell Biol. 97(5 Pt 1):1476-1490; Kilmartin J.V., et al. (1982).J Cell Biol. 93(3):576-582)。
ELISA分析:使用猪脑源性微管蛋白对在C-末端有或没有Tyr/Phe的α-微管蛋白肽,通过竞争性ELISA测定克隆YL1/2的抗原性(Wehland, J., et al. (1984).EMBO J. 3(6):1295-1300)。
放射免疫测定法分析:通过放射免疫测定法测定克隆YL1/2对鸡脑微管蛋白和酵母微管蛋白的免疫反应性(Kilmartin J.V., et al. (1982).J Cell Biol. 93(3):576-582)。
这种酪氨酸化的抗α-微管蛋白抗体克隆YL1/2经验证可用于蛋白质印迹,免疫细胞化学,免疫组化,电子显微镜检查,ELISA和放射免疫测定,以检测α-微管蛋白。
品質
通过蛋白质印迹在 A431 细胞裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL 的该抗体在 10 µg A431 细胞裂解物中检测到酪氨酸化的 α-微管蛋白。
標靶描述
观测值〜55 kDa
外觀
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的大鼠单克隆 IgG2aκ 抗体。
形式:纯化
纯化的蛋白G
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
J Wehland et al.
The EMBO journal, 3(6), 1295-1300 (1984-06-01)
We have characterized the epitope of the rat monoclonal antibody YL 1/2 in detail using synthetic peptides and several alpha-tubulin derivatives. The epitope seems to be provided by the linear sequence spanning the carboxy-terminal residues of tyrosinated alpha-tubulin. By competitive
A rat monoclonal antibody reacting specifically with the tyrosylated form of alpha-tubulin. II. Effects on cell movement, organization of microtubules, and intermediate filaments, and arrangement of Golgi elements.
Wehland, J; Willingham, MC
The Journal of cell biology null
Pierre Romé et al.
The Journal of cell biology, 189(4), 651-659 (2010-05-19)
Aurora A is a spindle pole-associated protein kinase required for mitotic spindle assembly and chromosome segregation. In this study, we show that Drosophila melanogaster aurora A phosphorylates the dynactin subunit p150(glued) on sites required for its association with the mitotic
RhoA and microtubule dynamics control cell-basement membrane interaction in EMT during gastrulation.
Nakaya, Y; Sukowati, EW; Wu, Y; Sheng, G
Nature Cell Biology null
Tau aggregation and toxicity in a cell culture model of tauopathy.
Bandyopadhyay, B; Li, G; Yin, H; Kuret, J
The Journal of Biological Chemistry null