Merck
全部照片(4)
重要文件
MAB1568
Sigma-Aldrich
抗钙网膜蛋白抗体,克隆6B8.2
clone 6B8.2, Chemicon®, from mouse
同義詞:
calbindin 2, calbindin 2, (29kD, calretinin)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
6B8.2, monoclonal
物種活性
mouse, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CALB2(794)
一般說明
钙网膜蛋白是一种29kDa的钙结合蛋白,在中枢和外周神经系统以及许多正常和病理组织中表达。钙网膜蛋白也被认为是囊性和实体性成釉细胞肿瘤鉴别诊断的重要诊断辅助手段。大鼠和人钙网膜蛋白与许多其他物种表现出98%的序列同源性和91%的同源性。钙网膜蛋白通常与其他两种钙结合蛋白(钙结合蛋白D-29和小清蛋白)在CNS和其他外周组织中表达。钙网膜蛋白抗体已被用于通过临床病理学和免疫组织化学技术检测许多癌症,包括上皮性恶性间皮瘤,卵巢卵黄囊瘤,子宫腺瘤样肿瘤等
特異性
其他物种尚未经过测试。
钙网膜蛋白是一种神经元特异性钙结合蛋白(31kDa),主要存在于CNS和视网膜中。它存在于整个大脑和脊髓的神经元子集中,包括感觉神经节。它与钙结合蛋白具有约55%的氨基酸同源性,钙结合蛋白是在大脑和外周发现的另一种钙结合蛋白。研究表明,钙网膜蛋白与钙结合蛋白一样,可能具有神经保护作用。
免疫原
重组大鼠钙网膜蛋白(Heinze,L.,2007)。
應用
免疫组化:
在大鼠脑组织上:
IFA:1:1,000-1:5,000
PAP:1:1,000-1:5,000
在用柠檬酸盐缓冲液预处理组织玻片和热处理后,该抗体已成功用于福尔马林固定,石蜡包埋的人体组织。建议起始稀释度为1:100-1:400。用胃蛋白酶进行蛋白水解消化对免疫染色有害。
蛋白质印迹:
1:1,000-1:3,000
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
已发表抗-钙网膜蛋白抗体,克隆6B8.2可检测钙网膜蛋白&的水平&并经过验证可用于IH&WB。
研究子类别
信号传导神经科学
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹对小鼠脑裂解物进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次以1:1000的稀释度在10 μg小鼠脑裂解物中检测到钙网膜蛋白。
標靶描述
31kda
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1,溶于含有0.02 M磷酸盐缓冲液、0.25 M NaCl,pH 7.6 和0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自收到之日起,以未稀释的等分试样可于2-8°C条件下稳定保存6个月。
分析報告
对照
大鼠大脑皮质、间皮瘤组织、小鼠脑裂解物。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Postnatal development of a segmental switch enables corticospinal tract transmission to spinal forelimb motor circuits.
Chakrabarty S, Martin JH
The Journal of Neuroscience null
N L Brown et al.
Development (Cambridge, England), 128(13), 2497-2508 (2001-08-09)
The vertebrate retina contains seven major neuronal and glial cell types in an interconnected network that collects, processes and sends visual signals through the optic nerve to the brain. Retinal neuron differentiation is thought to require both intrinsic and extrinsic
J C Alvarado et al.
Neuroscience, 136(3), 957-969 (2005-12-14)
In the present study, unilateral cochlear ablations were performed in adult ferrets in order to determine whether an upregulation of the calretinin immunostained plexus in the central nucleus of the inferior colliculus occurs and if so, what the time course
Developmental dynamics of piriform cortex.
Sarma, AA; Richard, MB; Greer, CA
Cerebral Cortex (1991)
Igor Jakovcevski et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 21(8), 1771-1782 (2010-12-09)
Cortical γ-aminobutyric acid (GABA)ergic interneurons in rodents originate mainly in ventrally positioned ganglionic eminences (GEs), but their origin in primates is still debated. We studied human fetal forebrains during the first half of gestation (5-23 gestational weeks, gw) for the