重要文件
IT5SP0012
Millipore
Fuse Glass 2A 250VAC 5×20MM
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151819
eCl@ss:
32031690
製造商/商標名
Integritest®
品質等級
高度
0.125 in.
3 mm
寬度
0.125 in.
深度
0.5 in.
重量
1 oz
相容性
for use with INTEGRITEST® 5
儲存溫度
2-30°C
法律資訊
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany