Merck
全部照片(4)
Key Documents
IT5INS001
Millipore
Integritest® 5过滤器完整性测试仪
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151819
eCl@ss:
32031690
製造商/商標名
Integritest®
品質等級
參數
1-40 °C temperature
高度
23.1 cm (9.1 in.)
寬度
39.1 cm (15.4 in.)
深度
43.2 cm (17 in.)
重量
<10.5 kg (23 lb)
相容性
for use with INTEGRITEST® 5
儲存溫度
10-30°C
相關類別
應用
测试类型
起泡点
扩散
HydroCorr
水基完整性测试HydroCorr
其他說明
最大进口压力:清洁、干燥的空气或氮气源,1.4 – 8.2 bar (20 – 120 psi),比最高测试压力至少高1 bar (15 psi)
法律資訊
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany