重要文件
HABG02500
Millipore
MF-Millipore 滤膜,0.45 µm 孔径,网格
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black, gridded
同義詞:
MCE膜滤器,0.45 μm孔径
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質等級
描述
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
MF-Millipore
Millipore
參數
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
過濾器直徑
25 mm
厚度
150 μm
重量法萃取物
2.5%
顏色
black
基質
MF-Millipore
孔徑
0.45 μm pore size
79 % porosity
容量
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
起泡點
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
MF-Millipore 滤膜由纤维素醋酸酯和纤维素硝酸酯的生物惰性混合物制成,被广泛用于分析和研究应用。
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜与标准 MF-Millipore 过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
特点 & 优势:
-用于生物学和环境监测应用的多功能滤膜
-具有各种孔径,黑色或白色,有或没有网格的表面
-可进行环氧乙烷、伽马射线和高压灭菌
滤器编码:HABG
應用
  • 荧光细菌学测定
  • 颗粒监控
  • 生物测定
  • 颗粒监控
  • 微塑料分析级水
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3