文件
AABG02500
Millipore
MF-Millipore 膜过滤装置, 0.8 µm 孔径,网格
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black, gridded
同義詞:
MCE膜过滤器,孔径0.8 μm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質等級
描述
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
MF-Millipore
Millipore
參數
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
過濾器直徑
25 mm
厚度
150 μm
重量法萃取物
4%
顏色
black
基質
MF-Millipore
孔徑
0.8 μm pore size
82 % porosity
起泡點
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
MF-Millipore膜滤器包括醋酸纤维素和硝酸纤维素。它广泛用于分析和研究应用。
應用
  • 荧光测定
  • 颗粒监测
  • 空气监测
  • 微塑料
特點和優勢
  • 适用于生物和环境样品。
  • 可选择不同孔径,黑色或白色。
  • 可高压灭菌,与环氧乙烷和伽马辐射相容
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3