GSS-1016
GS系统GS培养基补充剂50X,非必需氨基酸 & 核苷混合物,用于添加到不含谷氨酰胺的基础培养基中
The GS System (offered by & a registered trademark of Celltech Biologicals, Inc.) utilizes specific vectors for cell culture transfection.
同義詞:
50X GS Supplement, GS Media Supplement, Non-Essential Amino Acids
登入查看組織和合約定價
全部照片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352205
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
推薦產品
相關類別
一般說明
GS系统™(由Celltech Biologicals,Inc.提供并为其注册商标)利用特定载体进行细胞培养转染。Specialty Media提供与该系统配合使用的培养基和试剂。我们的GS系统产品是使用最高质量的试剂和我们的高纯度超纯H2O制成的。
儲存和穩定性
在-20°C下可保存长达1年。
法律資訊
GS System is a trademark of Lonza Group Ltd.
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1