重要文件
GF176
Sigma-Aldrich
人重组TGF-β-III蛋白
TGF-β-III (transforming growth factor beta III) is one of three closely related mammalian members of the large TGF-β superfamily.
同義詞:
Transforming Growth Factor Beta 3, TGF-Beta-3, TGF-Beta-III
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
雜質
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
基因資訊
human ... TGFB3(7043)
一般說明
TGF-β-III(转化生长因子βIII)是大型TGF-β超家族中三个密切相关的哺乳动物成员之一。TGF-β-I,TGF-β-II和TGF-β-III是高度多效的细胞因子,被认为是调节免疫功能,增殖和上皮间质转化等过程的细胞开关。 TGF-β3在腭发育过程中调节参与细胞粘连和细胞外基质形成的分子。TGF-β3在控制哺乳动物肺的发育中也起着至关重要的作用,并通过调节受损皮肤中表皮和真皮细胞的运动来控制伤口的愈合。 重组TGFβ-III是由两个相同的112个氨基酸的多肽链组成的25.0 kDa蛋白,该多肽链通过一个二硫键进行连接。
产品来源:大肠埃希菌
應用
研究子类别
生长因子 & 受体
研究类别
干细胞研究
品質
由TGF-β-III’抑制小鼠HT-2细胞的小鼠IL-4依赖性增殖的能力进行确定。预期的ED50为≤ 0.05 ng/ml,对应于≥ 2 x 107单位/mg的比活度。
外觀
冻干前,采用0.2 μm过滤器过滤产品。
儲存和穩定性
自收货之日起,在-20°C下最多保存6个月。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1