重要文件
CC095-M
Sigma-Aldrich
Mouse Laminin
from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture
同義詞:
从小鼠中提取的纯化层粘连蛋白
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
產品名稱
层粘连蛋白,小鼠纯化, Laminins are the major noncollagenous constituent of basement membranes. This purified mouse laminin was isolated from Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a mouse tumor that produces large amounts of basement membranes.
生物源
mouse
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL
技術
cell culture | mammalian: suitable
輸入
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
层粘连蛋白是从Engelbreth-Holm-Swarm(EHS)小鼠肉瘤中分离出的非胶原性糖蛋白。层粘连蛋白分子由三个通过二硫键连接的多肽组成,这些多肽组合成不对称的十字形结构。小鼠纯化层粘连蛋白可促进人癌和肉瘤细胞、人视网膜母细胞瘤细胞、肝细胞、小鼠神经母细胞瘤细胞、小鼠胚胎癌细胞的粘连和生长,并似乎参与胚胎组织的发育。最佳层粘连蛋白浓度可能随细胞类型而变化,必须通过实验确定。
應用
纯化的鼠层粘连蛋白已用作培养和维护小鼠胚胎干细胞衍生的神经元培养物的涂覆底物,为体外实验中的细胞附着和生长提供了合适的表面。
生化/生理作用
层粘连蛋白是基底膜的基本组分,基底膜是一种细胞外基质,负责将细胞和组织结合在一起。它们与基底膜相邻细胞质膜中存在的受体相互作用。这种相互作用使层粘连蛋白能够有效地调节各种细胞活动和信号通路。
外觀
根据Timpl等人的方法从EHS肉瘤中纯化。
纯化的蛋白质。 溶于含有0.15 M NaCl的0.05 M Tris-HCl(pH 7.4)的液体中。
无防腐剂。
準備報告
特异性:分子量=850 kD;3条链在SDS-PAGE上表达为200和400 kD的两条主带。
制备:根据Templ et al 1979 {http://www.jbc.org/cgi/reprint/254/19/9933.pdf}的方法从Engelbreth-Holm-Swarm{EHS}肉瘤制备简单地说,对肿瘤匀浆进行NaCl提取和离心。在0.5 M NaCl馏分中发现了层粘连蛋白。在随后的盐梯度和进一步的离心步骤之后,将层粘连蛋白用2M尿素透析,并通过DEAE柱,然后进行分子筛层析和超滤浓缩。
儲存和穩定性
可在-20°C保存长达6个月。
在2-8°C下小心解冻产品,以避免过早凝胶化,请勿重新冷冻。解冻后,物料应在2-8°C下储存长达3个月。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
This page describes a novel, optimized microfluidic platform for long-term culture of primary neurons to monitor dynamic cellular processes in real time.
This page describes a novel, optimized microfluidic platform for long-term culture of primary neurons to monitor dynamic cellular processes in real time.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.