重要文件
ABS574
Sigma-Aldrich
抗表面活性剂蛋白D
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
Pulmonary surfactant-associated protein D, Collectin-7, Lung surfactant protein D, PSP-D, SP-D
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
肺表面活性物质相关蛋白 D(UniProt P35247;也称为 Collectin-7、肺表面活性物质蛋白 D、PSP-D、SP-D)由人 SFTPD(也称为 COLEC7、PSPD、SFTP4)基因(基因 ID 6441)编码。肺表面活性物质相关蛋白 D 由肺泡 II 型细胞和气道克拉拉细胞产生,驻留在肺的气液界面,并且因其在降低表面张力中的作用而为人所知。肺表面活性物质相关蛋白 D 是由大约 10% 的蛋白质组成的脂蛋白复合物,包括表面活性物质蛋白质 A(SP-A)、SP-B、SP-C 和 SP-D。SP-A 和 SP-D 属于蛋白质的凝集素家族,可以调节先天免疫。 已知 SP-D 可增强铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、呼吸道合胞病毒(RSV)和流感病毒等病原体的肺清除。研究表明,SP-D 还可以通过结合常见的过敏原(包括屋尘螨和花粉颗粒)来改变肺部的过敏反应。缺乏 SP-A 的小鼠和缺乏 SP-D 的小鼠易受博来霉素诱导的肺损伤,并表现出细胞炎症增加、肺纤维化更严重和存活率降低。据报道,除肺外,人们还发现在肺外组织(如肾脏和胰腺)中检测到 SP-D。人体中 SP-A 或 SP-D 的血清水平与肺纤维化患者的死亡率相关。人 SP-D 产生时具有一个信号肽序列(aa1-20),该信号肽序列经翻译后修饰被除去,并产生成熟蛋白(aa21-375),该蛋白具有一个胶原样结构域(aa46-222),一个卷曲螺旋区域(aa223-252)和一个 C 型凝集素结构域(aa260-375)。
特異性
该兔多克隆抗体靶向人表面活性剂蛋白 D 的 C 型凝集素域内的序列。
免疫原
KLH 偶联的线性肽,对应于人表面活性物质蛋白 D 的 C 型凝集素结构域中的序列。
胞表位:结构域:
應用
使用该兔多克隆抗表面活性物质蛋白 D 抗体(货号 ABS574,经过验证可用于免疫组化和蛋白质印迹)检测表面活性物质蛋白 D。
免疫组化分析:一个代表性批次以 1:1,000 的稀释度在人的肺和胰腺组织切片中检测到表面活性剂蛋白 D。
研究类别
信号传导
品質
通过蛋白质印迹在 A549 细胞裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.2 µg/mL 的该抗体在 10 µg A549 细胞裂解物中检测到表面活性物质蛋白 D。
標靶描述
观测值〜48 kDa。由于翻译后修饰,目标条带大小似乎大于计算的分子量 35.50/37.73 kDa(成熟/前体形式)。在某些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
聯結
替代:AB3434
外觀
亲和纯化。
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1