重要文件
AB3420-I
Sigma-Aldrich
抗表面活性物质蛋白A抗体
from rabbit
同義詞:
Pulmonary surfactant-associated protein A1, PSP-A, PSPA, SP-A, SP-A1, 35 kDa pulmonary surfactant-associated protein, Alveolar proteinosis protein, Collectin-4
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, mouse
物種活性(以同源性預測)
primate (based on 100% sequence homology)
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SFTPA1(653509)
mouse ... Sftpd(20390)
一般說明
肺表面活性物质相关蛋白A1(SP-A1,SFTPA1,PSP-A,SP-A)与表面活性剂磷脂结合,并有助于降低哺乳动物肺泡气液界面的表面张力,对于正常呼吸是必需的。有四种主要的表面活性物质蛋白,分别称为SP-A,B,C和D。SP-A是第一个被鉴别的表面活性物质蛋白,也是最丰富的。其分子质量范围为26-38kDa。根据系统中存在的其他物质,它可以以开放或封闭的形式找到。钙产生封闭的花束形式。SP-A对于产生管状髓磷脂(一种肺特有的脂质运输结构)是必需的。SP-A的遗传变异是早产儿易患特发性肺纤维化(IPF)和呼吸窘迫综合征(RDS)的原因。
特異性
其他同源性:Uniprot与大鼠没有同源性。
该抗体可识别表面活性物质蛋白A的C型凝集素结构域。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于人表面活性物质蛋白A的C型凝集素结构域。
表位:C型凝集素结构域
應用
使用经验证可用于蛋白质印迹&IHC(石蜡)的兔多克隆抗体,抗表面活性物质蛋白A抗体检测SP-A。
免疫组化分析:代表性批次的1:200的稀释液在人肺组织中检测到表面活性物质蛋白A。
研究子类别
发育信号转导
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹对人肺组织裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL该抗体在10 µg人肺组织裂解液中检测到表面活性物质蛋白A。
標靶描述
观察值〜35 kDa
聯結
替代品:AB3420
外觀
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
形式:纯化
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析報告
对照
人肺组织裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1