Key Documents
ABE279
Sigma-Aldrich
抗-HIF-1α 抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
ARNT interacting protein, ARNT-interacting protein, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, HIF-1 alpha, HIF1 alpha, Member of PAS protein 1, hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor), hypoxia-inducible fact
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HIF1A(3091)
一般說明
缺氧条件(缺氧)会损害细胞的生长和活力。缺氧诱导因子,包括 HIF-1α、HIF-1β(也称为 Arnt 1)、EPAS-1(也称为 HIF-2α)和 HIF-3α,可诱导糖酵解、促红细胞生成和血管生成,从而恢复氧稳态。缺氧诱导因子是 Per-Arnt-Sim(PAS)域转录因子家族的成员。为响应缺氧,HIF-1α 表达上调并与Arnt 1 形成异二聚体,从而形成 HIF-1 复合物。HIF-1 复合物识别并与缺氧诱导基因的缺氧反应元件(HRE)结合,从而激活转录。某些基因(例如 Glut-1、p53、p21 或 Bcl-2)的缺氧诱导表达是 HIF-1α 依赖性的,而其他基因(例如 p27、GADD 153 或 HO-1)的表达不依赖 HIF-1α。EPAS-1 和 HIF-3α 也已显示出响应缺氧而与 Arnt 1 形成异二聚体复合物。
免疫原
对应于人HIF-1α的KLH偶联的线性肽。
應用
抗HIF-1α 抗体是兔多克隆抗体,用于检测HIF-1 α,或称ARNT相互作用蛋白,&已在WB中得到验证。
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
已通过蛋白质印迹在未经处理和经处理的MCF-7细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL 的该抗体在10 µg 氯化钴处理的和未处理的 MCF-7 细胞裂解液中检测到HIF-1α。
標靶描述
观测值〜100 kDa
聯結
替代品:04-1006
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
氯化钴处理的和未处理的 MCF-7 细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The organic solute transporters alpha and beta are induced by hypoxia in human hepatocytes.
Schaffner, CA; Mwinyi, J; Gai, Z; Thasler, WE; Eloranta, JJ; Kullak-Ublick, GA
Liver International : Official Journal of the International Association For the Study of the Liver null
Yang Yu et al.
International journal of oncology, 56(4), 945-956 (2020-04-23)
Local tumor recurrence is one of the main causes for the failure of esophageal cancer treatment following radiotherapy. Previous studies have demonstrated that epidermal growth factor receptor (EGFR)‑targeted therapy combined with radiotherapy is expected to become an effective means to control
Alison Howarth et al.
Translational oncology, 12(10), 1375-1385 (2019-08-03)
High-grade gliomas (HGGs) are aggressive primary brain tumors with local invasive growth and poor clinical prognosis in both adult and pediatric patients. Clinical response is compounded by resistance to standard frontline antineoplastic agents, an absence of novel therapeutics, and poor