重要文件
MAB5382
Sigma-Aldrich
抗缺氧诱导因子1 α 抗体,克隆 H1α67
clone H1alpha67, Chemicon®, from mouse
同義詞:
HIF-1 alpha, ARNT Interacting Protein, MOP1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
H1alpha67, monoclonal
物種活性
mouse, rat, ferret, human
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Chemicon®
技術
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2b
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HIF1A(3091)
一般說明
HIF是一种转录复合物,在哺乳动物的氧稳态中起着核心作用,脯氨酰羟化的翻译后修饰是一个关键的调控事件,它通过von Hippel-Lindau泛素化复合体靶向HIF-α亚基,从而用于蛋白酶体的破坏。转录复合物由一个α-β异二聚体组成。HIF-β是一种组成型核蛋白,可与氧调节的HIF-α亚基发生二聚化。在常氧状态下,人HIF-α在Pro402或Pro564处通过一组HIF脯氨酰羟化酶同工酶(PHD 1-3)进行4-羟基化,然后通过von Hippel-Lindau泛素连接酶复合物介导进行HIF1-α识别,从而导致其蛋白酶体破坏。在缺氧环境中,缺乏羟化酶活性可使HIF-α亚基避免被破坏,并具有转录活性。因此,HIF羟化酶为理解细胞对缺氧的反应和治疗靶标提供了方向。存在几种HIF因子,包括HIF 1-α,HIF 1-β,HIF 2-α。HIF 1-α在大鼠中具有812个氨基酸,在小鼠和人类中具有836个氨基酸。缺氧适应性反应的一个主要转录调节因子。在缺氧条件下可激活40多个基因的转录,包括促红细胞生成素、葡萄糖转运蛋白、糖酵解酶、血管内皮生长因子,以及其他蛋白质产物可增加氧气输送或促进代谢适应低氧的基因。在胚胎血管生成、肿瘤血管生成和缺血性疾病的病理生理中起着至关重要的作用。它在常氧环境中在细胞质中广泛表达,在缺氧条件下发生核易位。
特異性
可识别缺氧诱导因子-1α(HIF-1α)。
免疫原
来自人HIF-1α氨基酸432-528的融合蛋白。
應用
抗缺氧诱导因子1 α 抗体,克隆H1α67,是一种用于检测缺氧诱导因子1的小鼠单克隆抗体 α 也被称为HIF-1α或ARNT相互作用蛋白 & 已通过EMSA、IHC、IP和&WB验证。
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
蛋白质印迹:1:500-1:1,000.该抗体在诱导的组织和细胞中可识别出一条120 kD的条带。在120 kD处可能存在多个条带,代表HIF-1α的翻译后修饰。
免疫组化:1:500-1:1,000.抗原回收后,该抗体已成功用于福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片中。
免疫沉淀
凝胶位移
最佳工作稀释液必须由最终用户进行确定。
標靶描述
预测分子量:96 kDa,观察到的分子量:120kda
聯結
替代品:04-1006
外觀
形式:纯化
纯化的蛋白 A
蛋白A纯化的小鼠免疫球蛋白,溶于20 mM磷酸钠(pH 7.6)、250 mM NaCl以及0.1%叠氮化钠作防腐剂的缓冲液中。
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2–8°C 条件下可稳定保存 1 年避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
氯化钴处理的MCF-7细胞
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Bioimaging assessment and effect of skin wound healing using bone-marrow-derived mesenchymal stromal cells with the artificial dermis in diabetic rats.
Hirokazu Inoue, Takashi Murakami, Takashi Ajiki, Mayumi Hara, Yuichi Hoshino et al.
Journal of Biomedical Optics null
H Zhong et al.
Cancer research, 59(22), 5830-5835 (1999-12-03)
Neovascularization and increased glycolysis, two universal characteristics of solid tumors, represent adaptations to a hypoxic microenvironment that are correlated with tumor invasion, metastasis, and lethality. Hypoxia-inducible factor 1 (HIF-1) activates transcription of genes encoding glucose transporters, glycolytic enzymes, and vascular
Intratumoral spatial distribution of hypoxia and angiogenesis assessed by 18F-FAZA and 125I-gluco-RGD autoradiography.
Esther G C Troost, Peter Laverman, Johannes H A M Kaanders, Wim J G Oyen, Otto C Boerman et al.
Journal of Nuclear Medicine null
J Zhang et al.
Neuroscience, 222, 1-9 (2012-07-24)
Exogenous delivery of the neurotrophin-3 (NT-3) gene may provide a potential therapeutic strategy for ischemic stroke. To investigate the neuroprotective effects of NT-3 expression controlled by 5HRE after focal cerebral ischemia, we constructed a recombinant retrovirus vector (RV) with five
Lactate dehydrogenase-5 (LDH-5) expression in human gastric cancer: association with hypoxia-inducible factor (HIF-1alpha) pathway, angiogenic factors production and poor prognosis.
Yanislav Kolev, Hiroyuki Uetake, Yoko Takagi, Kenichi Sugihara, Yanislav Kolev et al.
Annals of Surgical Oncology null