重要文件
A009-M
Millipore
NovaSeptum® Bag rack for manifold unit
9-port holder TC 64 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104105
eCl@ss:
36101790
材料
stainless steel
品質等級
針尺寸
2.0 mm
無菌
sterile
產品線
NovaSeptum®
製造商/商標名
NovaSeptum®
高度
260–460 mm
長度
250 mm
寬度
280 mm
重量
0.5 kg
應用
sterile sampling
相容性
for use with 9-port Holder TC 64
一般說明
Device Configuration: Multi-sampling
法律資訊
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany