Key Documents
8.24510
Sigma-Aldrich
cis-Platinum
65% Pt, for synthesis
同義詞:
cis-Platinum (65% Pt), cis-Diaminedichloroplatinum(II), cis-Dichlorodiamineplatinum(II)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
H6Cl2N2Pt
CAS號碼:
分子量::
300.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
239-733-8
NACRES:
NA.22
product name
cis-Platinum (65% Pt), for synthesis
品質等級
效力
25.8 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
270 °C (decomposition)
溶解度
2.5 g/L
密度
3.7 g/cm3 at 20 °C
體積密度
850 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/2Cl.2H3N.Pt/h;;2*1H3;
InChI 密鑰
JFUARQHXOQHNLK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (of Pt): 64.5 - 65.4 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3