重要文件
8.22316
Sigma-Aldrich
Coumarin
for synthesis
同義詞:
Coumarin, 5,6-Benzo-2-pyrone
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H6O2
CAS號碼:
分子量::
146.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
202-086-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 106 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
crystals
效力
293 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
68-71 °C
轉變溫度
flash point 162 °C
密度
0.935 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
InChI 密鑰
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
323.6 °F - closed cup
閃點(°C)
162 °C - closed cup