重要文件
8.20881
Sigma-Aldrich
2-Nitroaniline
for synthesis
同義詞:
2-Nitroaniline, o-Nitraniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
2-(NO2)C6H4NH2
CAS號碼:
分子量::
138.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
201-855-4
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
powder
自燃溫度
521 °C
效力
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
68-71 °C
轉變溫度
flash point 167 °C
體積密度
500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H,7H2
InChI 密鑰
DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
332.6 °F - closed cup
閃點(°C)
167.0 °C - closed cup