重要文件
8.18522
Sigma-Aldrich
3-Amino-1,2-propanediol
for synthesis
同義詞:
3-Amino-1,2-propanediol, 1-Amino-2,3-propanediol
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NH2CH2CH(OH)CH2OH
CAS號碼:
分子量::
91.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
210-475-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
效力
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
轉變溫度
flash point 138 °C
密度
1.18 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NCC(O)CO
InChI
1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2
InChI 密鑰
KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.185 - 1.187
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup