重要文件
8.18448
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylglycine hydrochloride
for synthesis
同義詞:
N,N-Dimethylglycine hydrochloride, N,N-Dimethylaminoacetic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2NCH2COOH · HCl
CAS號碼:
分子量::
139.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
219-648-2
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
mp
189-194 °C (External MSDS)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].N(CC(=O)O)(C)C.[H+]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H
InChI 密鑰
FKASAVXZZLJTNX-UHFFFAOYSA-N
相關類別
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 193 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2