重要文件
8.16100
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
for synthesis
同義詞:
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H7Cl3O2
CAS號碼:
分子量::
289.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
222-182-2
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
powder
效力
3700 mg/kg LD50, oral (Rat)
9300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
55-60 °C
溶解度
0.01 g/L
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Clc1c(ccc(c1)Cl)Oc2c(cc(cc2)Cl)O
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
InChI 密鑰
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2