Key Documents
8.14436
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
for synthesis
同義詞:
8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H7NO4S · xH2O
CAS號碼:
分子量::
225.22 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
201-570-5
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
322 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H7NO4S.H2O/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7;/h1-5,11H,(H,12,13,14);1H2
InChI 密鑰
WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3