重要文件
8.14109
Sigma-Aldrich
三丁基氢化锡(稳定的)
for synthesis
同義詞:
三丁基氢化锡(稳定的), 三丁基锡烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H28Sn
CAS號碼:
分子量::
291.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
211-704-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
5 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
>250 °C
反應適用性
reagent type: reductant
bp
112-114 °C/11 hPa
轉變溫度
flash point 109 °C
密度
1.10 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/3C4H9.Sn/c3*1-3-4-2;/h3*1,3-4H2,2H3;
InChI 密鑰
PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 97.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.100 - 1.102
鉴别(IR):通过检测
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup