Key Documents
8.04308
Sigma-Aldrich
1,6-己二醇
for synthesis
同義詞:
1,6-己二醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HO(CH2)6OH
CAS號碼:
分子量::
118.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
211-074-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥96.5% (GC)
形狀
crystals
自燃溫度
320 °C
效力
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6.6-16 % (v/v)
pH值
7.6 (20 °C, 900 g/L in H2O)
bp
253-260 °C
mp
37-42 °C
轉變溫度
flash point 147 °C
溶解度
5000 g/L
密度
1.12 g/cm3 at 20 °C
體積密度
530 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
InChI 密鑰
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
熔化范围(下限值): ≥ 37 °C
熔化范围(上限值): ≤ 42 °C
鉴定(IR):通过测试
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup