化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.454
密度
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
CC(CCO)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
3-甲基-1,5-戊二醇可用作反应物以合成:
- 通过在铱催化剂环境下与各种胺反应合成对映体富集饱和氮杂环。
- 通过双(非氟丁烷磺酰)亚胺与不饱和环酸酐的催化缩聚合成含碳-碳双键的聚酯。
- 通过含水 HBr 和有机溶剂处理合成α, ω-二溴化物。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
289.4 °F - closed cup
閃點(°C)
143 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves