重要文件
8.02400
Sigma-Aldrich
3-Bromotoluene
for synthesis
同義詞:
3-Bromotoluene
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
3-(Br)C6H4CH3
CAS號碼:
分子量::
171.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
209-702-3
蒸汽壓力
2.04 hPa ( 25 °C)
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
1540 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-40 °C
轉變溫度
flash point 60 °C
密度
1.405 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H7Br/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.405 - 1.415
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°C)
60 °C