重要文件
186406
Sigma-Aldrich
1,4-二氧六环-d8
≥99 atom % D
同義詞:
1,4-二恶烷-d8, 八氘代二氧六环
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4D8O2
CAS號碼:
分子量::
96.15
Beilstein:
1307286
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
同位素純度
≥99 atom % D
品質等級
化驗
≥99% (CP)
形狀
liquid
技術
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.4198 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
密度
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+8
SMILES 字串
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI 密鑰
RYHBNJHYFVUHQT-SVYQBANQSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
1,4-二恶烷-d8 是 1,4-二恶烷的氘代衍生物。它的同位素纯度为 99atom%D。它是一种适用于常规 NMR 分析(在质量不太重要的环境温度下进行)的标准纯度溶剂。它被广泛用作氘化标准。它作为替代标准参与活性炭 SPE(固相萃取)和 GC-MS-SIM(气相色谱-质谱(GC-MS)选择离子监测(SIM)模式)对饮用水中 1,4-二恶烷的定量。
應用
  • 1,4-二恶烷-d8液体中残余氢的中子散射:理解采用分子动力学模拟进行的测量:该研究利用1,4-二恶烷-d8增强中子散射测量,为材料科学和分析化学研究人员提供了溶剂行为和分子相互作用的关键数据(de Almeida et al., 2016)。
  • 新分离的分枝杆菌PH-06对1,4-二恶烷的生物降解和相关环状化合物的转化:他的研究重点关注1,4-二恶烷-d8的降解途径,提供了对减轻溶剂影响的生物修复技术的见解,为环境科学做出了贡献(Kim et al., 2009)。
  • 一种分离的真菌对1,4-二恶烷和环醚的降解::探索了环醚(包括1,4-二恶烷-d8)的真菌降解,强调了其在环境净化和有关有机污染物分解的学术和药物研究测试标准中的重要性(Nakamiya et al., 2005)。
推薦產品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
41.0 °F - closed cup
閃點(°C)
5 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Method development for the analysis of 1, 4-dioxane in drinking water using solid-phase extraction and gas chromatography-mass spectrometry
Grimmett PE and Munch JW.
Journal of Chromatographic Science, 47(1), 31-39 (2009)
文章
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
186406-1G4061837613593