重要文件
6.17594
Supelco
Barium nitrate
purified grade
同義詞:
Barium nitrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ba(NO3)2
CAS號碼:
分子量::
261.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級:
purified grade
等級
purified grade
SMILES 字串
[Ba+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Ba.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
InChI 密鑰
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Flame over circleSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1