推薦產品
產品名稱
唾液酸轉移酶抑制剂,3Fax-Peracetyl Neu5Ac, The Sialyltransferase Inhibitor, 3Fax-Peracetyl Neu5Ac controls the biological activity of Sialyltransferase.
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
F[C@@H]1[C@@H]([C@H](C([C@@H]([C@@H](COC(C)=O)OC(C)=O)OC(C)=O)OC(C(OC)=O)1OC(C)=O)NC(C)=O)OC(C)=O
一般說明
一种细胞可渗透的唾液酸类似物,在细胞摄取后转化为轴向位置带有C3氟取代基的CMP-Neu5Ac(a href="http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-233264" target=_blank>233264)模拟物 ,以供体底物CMP-Neu5Ac-竞争方式有效抑制唾液酸转移酶。显示有效消除HL-60细胞表面SLeX表达(降低>95%;200 µM持续5天),导致细胞表面E-选择素和P-选择素结合显着降低(分别降低>95% 和>80%),没有影响细胞活力或增殖。
生化/生理作用
主要靶标
唾液酸转移酶
唾液酸转移酶
可逆性:是
细胞可渗透性:是
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-70°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Rillahan, C., et al. 2012.Nat. Chem. Bio.8, 661.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Marlieke L M Jongsma et al.
Immunity, 54(1), 132-150 (2020-12-04)
HLA class I (HLA-I) glycoproteins drive immune responses by presenting antigens to cognate CD8+ T cells. This process is often hijacked by tumors and pathogens for immune evasion. Because options for restoring HLA-I antigen presentation are limited, we aimed to identify