Key Documents
5.32628
Sigma-Aldrich
Vps34 Inhibitor, VPS34-IN1
VPS34-IN1
同義詞:
Vps34 Inhibitor
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.77
品質等級
包裝
Glass bottle
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3