化驗
≥95% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
效力
3.5 nM IC50
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
off-white
溶解度
water: soluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
S1SC[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C1(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)C(=O)N)[C@H](O)C)CCCN=C(N)N)Cc4c5c([nH]c4)cccc5)Cc3ccc(cc3)O)NC(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2
InChI
1S/C51H69N13O11S2/c1-26(65)39(42(53)68)62-49(75)41-51(3,4)77-76-25-38(61-43(69)33(52)21-28-11-6-5-7-12-28)47(73)59-36(22-29-16-18-31(67)19-17-29)45(71)60-37(23-30-24-57-34-14-9-8-13-32(30)34)46(72)58-35(15-10-20-56-50(54)55)44(70)63-40(27(2)66)48(74)64-41/h5-9,11-14,16-19,24,26-27,33,35-41,57,65-67H,10,15,20-23,25,52H2,1-4H3,(H2,53,68)(H,58,72)(H,59,73)(H,60,71)(H,61,69)(H,62,75)(H,63,70)(H,64,74)(H4,54,55,56)/t26-,27-,33-,35+,36+,37-,38+,39+,40+,41-/m1/s1
InChI 密鑰
OFMQLVRLOGHAJI-FGHAYEPSSA-N
一般說明
生化/生理作用
u Opioid receptpr
警告
序列
重構
其他說明
Burkett, J. et al. 2011. Neuropsychopharm.36, 2200.
Steinmiller, L., et al., 2008. Psychopharmacol. (Berl).195, 497.
Sterious, S., et al., 2003. J. Pharmacol. Exp. Ther.304, 301.
Abbruscato, T., et al. 1997. J. Pharmacol.280, 402.
水污染物質分類(WGK)
WGK 3