重要文件
5.06382
Sigma-Aldrich
MPTP盐酸盐
≥98% (TLC), solid, dopaminergic neurotoxin, Calbiochem
同義詞:
MPTP盐酸盐, 多巴胺能神经毒素,MPTP
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H15N · xHCl
CAS號碼:
分子量::
173.25 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
產品名稱
MPTP盐酸盐,
化驗
≥98% (TLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
water: 100 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Cl-].[N+H]1(CCC(=CC1)c2ccccc2)C
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-7H,8-10H2,1H3;1H
InChI 密鑰
KOWJANGMTAZWDT-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种神经毒素,是对多巴胺能神经元有毒性并引起帕金森综合征的MPP+前体。 广泛用于在灵长类动物中诱发帕金森′病模型的研究。
警告
毒性:有毒(F)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Langston, J. W., et al. 1985.Trends in Neurosci.8, 79.
Gabriel, T. L., et al. 1999.Nature Med.5, 1403.
Zhang, X., et al. 2010.J. Proteome Res.9, 1496.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
標靶器官
Nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3