化驗
≥98% (TLC and HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
light yellow
溶解度
DMSO: 25 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[n]21c(n[o][c]2=O)cnc3c1cccc3
InChI
1S/C9H5N3O2/c13-9-12-7-4-2-1-3-6(7)10-5-8(12)11-14-9/h1-5H
InChI 密鑰
LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一氧化氮(NO)敏感性鸟苷酸环化酶(IC50=20 nM)的强效和选择性抑制剂。在培养的小脑切片中,ODQ可逆地抑制对谷氨酸受体激动剂的NO依赖性cGMP反应,而不会影响NOS活性。它不会化学灭活NO。但是,它确实抑制了响应NO供体的cGMP生成。ODQ未能抑制NO介导的巨噬细胞毒性(与cGMP无关的现象),也不会影响颗粒状鸟苷酸环化酶或腺苷酸环化酶的活性。
一氧化氮(NO)敏感性鸟苷酸环化酶(IC50=20 nM)的细胞可渗透,强效和选择性抑制剂。在培养的小脑切片中,ODQ可逆地抑制对谷氨酸受体激动剂的NO依赖性cGMP反应,而不会影响NOS活性。它不会化学灭活NO。但是,它确实抑制了响应NO供体的cGMP生成。ODQ不会抑制NO介导的巨噬细胞毒性(与cGMP无关的现象),也不会影响颗粒状鸟苷酸环化酶或腺苷酸环化酶的活性。
生化/生理作用
主要靶标
(NO)-敏感性鸟苷酸环化酶
(NO)-敏感性鸟苷酸环化酶
产物不与ATP竞争。
可逆性:是
细胞可渗透性:具有
靶标IC50:一氧化氮(NO)敏感性鸟苷酸环化酶为20 nM
警告
毒性:刺激性(B)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Wang, D., et al. 1998.J. Biol. Chem. 273, 33027.
Southam, E., et al. 1996.Br. J. Pharmacol.119, 527.
Brunner, F., et al. 1995.FEBS Lett.376, 262.
Garthwaite, J., et al. 1995.Mol.Pharmacol.48, 184.
Southam, E., et al. 1996.Br. J. Pharmacol.119, 527.
Brunner, F., et al. 1995.FEBS Lett.376, 262.
Garthwaite, J., et al. 1995.Mol.Pharmacol.48, 184.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3