重要文件
475838
Sigma-Aldrich
米非司酮
≥99% (titration), solid, progesterone and glucocorticoid receptor antagonist, Calbiochem®
同義詞:
米非司酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C29H35NO2
CAS號碼:
分子量::
429.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
產品名稱
米非司酮, A cell-permeable synthetic steroid that acts as a potent antagonist of progesterone and glucocorticoid receptors.
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 6186
化驗
≥99% (titration)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
雜質
≤0.1% Steroid substances
顏色
yellow
溶解度
ethanol: 10 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N(C)(C)c1ccc(cc1)[C@H]2C[C@]3([C@H]([C@@H]4CCC5=CC(=O)CCC5=C42)CC[C@@]3(O)C#CC)C
InChI
1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
InChI 密鑰
VKHAHZOOUSRJNA-GCNJZUOMSA-N
一般說明
一种可渗透细胞的合成类固醇,作为孕激素和糖皮质激素受体的有效拮抗剂。抑制P-糖蛋白(P-gp)功能并下调P-gp介导的抗药性。显示抗血管生成作用并抑制血管内皮生长因子(VEGF)的产生。调节小鼠子宫内膜中Fas和FasL的表达以及前列腺癌细胞中TRAIL的表达。作为一种抗氧化剂,可提供针对CA1锥体细胞中受控皮层撞击(CCI)的神经保护作用,以及对小鼠海马HT22细胞的Aβ-,H2O2-和谷氨酸诱导性的损伤的神经保护作用。
一种可透过细胞的合成类固醇,作为孕激素和糖皮质激素受体的有效拮抗剂。 据报告可抑制P-糖蛋白(P-gp)功能并下调P-gp介导的抗药性。还显示抗血管生成作用并抑制血管内皮生长因子(VEGF)的产生。显示调节小鼠子宫内膜中Fas和FasL的表达以及前列腺癌细胞中TRAIL的表达。作为一种抗氧化剂,据报告可提供针对CA1锥体细胞中受控皮层撞击(CCI)的神经保护作用,以及对小鼠海马HT22细胞的Aβ-,H2O2-和谷氨酸诱导性的损伤的神经保护作用。
生化/生理作用
主要靶标
孕激素和糖皮质激素受体
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:具有
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:致癌/致畸(D)
重構
复溶后等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
McCullers, D.L., et al. 2002.Neuroscience109, 219.
Sidell, N., et al. 2002.Ann.N. Y. Acad.Sci.955, 159.
Gao, F., et al. 2001.Acta Pharmacol.Sin.22, 524.
Hyder, S.M., et al. 2001.Int. J. Cancer92, 469.
Lam, F.C., et al. 2001.J. Neurochem.76, 1121.
Sridhar, S., et al. 2001.Cancer Res.61, 7179.
Behl, C., et al. 1997.Eur. J. Neurosci.9, 912.
Greb, R.R., et al. 1997.Hum.Reprod.12, 1280.
Gruol, D.J., et al. 1994.Cancer Res.54, 3088.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1