推薦產品
產品名稱
L-α-溶血磷脂酰肌醇钠盐,大豆, A potent agonist and assumed endogenous ligand of GPR55.
品質等級
化驗
>99% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@H]1[C@H](OP(OC[C@H](O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-][Na+])=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
一般說明
GPR55的强效激动剂和假定的内源性配体,在GPR55转染的HEK293细胞和天然表达1µM的GPR55的IM-9淋巴母细胞中均能诱导p38丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)及其下游转录激活因子2(ATF2)的快速磷酸化,而不影响载体转染的细胞。另外,显示在过表达GPR55的MCF-7细胞中增强了血清诱导的细胞迁移。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Oka, S., et al. 2010.J Biochem.147, 671.
Oka, S., et al. 2007.
Biochem.Biophys.Res. Commun.362, 928.
Oka, S., et al. 2007.
Biochem.Biophys.Res. Commun.362, 928.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2