重要文件
345862
Sigma-Aldrich
GBF1抑制剂Golgicide A
A cell-permeable quinoline compound that selectively targets ArfGEF GBF1, but not BIG1/2, and attenuates GBF1-mediated cellular vesicle traffickings in a reversible manner.
同義詞:
GBF1抑制剂Golgicide A, 6,8-二氟-4-吡啶-3-基-3a,4,5,9b-四氢-3H-环戊[c]喹啉,GCA
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H14F2N2
CAS號碼:
分子量::
284.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
off-white
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1c2c(cc(c1)F)[C@@H]3[C@H](C(N2)c4cnccc4)CC=C3
InChI
1S/C17H14F2N2/c18-11-7-14-12-4-1-5-13(12)16(10-3-2-6-20-9-10)21-17(14)15(19)8-11/h1-4,6-9,12-13,16,21H,5H2/t12-,13+,16?/m0/s1
InChI 密鑰
NJZHEQOUHLZCOX-FTLRAWMYSA-N
一般說明
一种细胞可渗透的喹啉化合物,可选择性靶向ArfGEF GBF1,但不靶向BIG1/2,并以可逆的方式减弱GBF1介导的细胞囊泡运输。Vero(非洲绿猴肾上皮)培养物中的表型比较表明,影响与BFA(目录编号203729)相似的内侧顺式高尔基体的GCA(10 µM)或FGB1-E794K显性失活表达选择性阻断GBF1功能,但是,非GBF1特异性BFA(10 µg/mL或35.6 µM)会对TGN产生其他与GBF1无关的形态学影响,特别是高尔基体相关外壳蛋白AP-1和GGA3的快速扩散,这在GCA治疗中看不到。使用GCA进行的内吞/逆行转运研究表明,细菌毒素向内体的转运不需要GBF1功能,但是StxB(志贺毒素B亚基)从内体向TGN和高尔基体的逆行转运是GBF1依赖性的(100%抑制在10 µM时StxB硫酸化的变化),说明了GCA′s(10 µM)完全阻止Vera细胞受到Stx诱导(最高100 ng/mL)抑制细胞蛋白合成的能力。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Saenz, J.B., et al. 2009.Nat. Chem. Biol.5, 157.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2