一般說明
注意:1 mU = 1毫单位。
重组褶皱链霉菌内切糖苷酶H在大肠杆菌中表达。催化天冬酰胺连接的寡甘露糖和杂合寡糖的水解,但不催化来自糖蛋白的复合寡糖的水解。Endo H在寡糖的二乙酰基壳二糖核心中的两个N-乙酰基葡糖胺残基之间裂解。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在37°C,pH 5.5下每分钟催化从1.0 µmol变性核糖核酸酶B释放N-连接的寡糖的酶量。通过SDS-PAGE监测裂解。
外觀
在50 mM NaCl,20 mM Tris-HCl,1 mM EDTA(pH 7.5)中。
其他說明
Rao, V., et al. 1995.Structure 3, 449.
Trimble, R.B., et al. 1987.Methods Enzymol.138, 763.
Trumbly, R.J., et al. 1985.J. Biol. Chem.260, 5683.
Trimble, R.B., et al. 1987.Methods Enzymol.138, 763.
Trumbly, R.J., et al. 1985.J. Biol. Chem.260, 5683.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2