重要文件
324385
Sigma-Aldrich
盐酸强力霉素
A commonly-used broad-spectrum antibiotic.
同義詞:
盐酸多西环素, α-6-脱氧-5-羟基四环素,强力霉素,多西环素
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H24N2O8 · 0.5H2O · 0.5C2H6O · xHCl
CAS號碼:
分子量::
476.48 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
crystalline solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
yellow to yellow-green
溶解度
water: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25-27,31-32H,23H2,1-3H3;3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/b2*21-13+;;;;/t2*7-,10+,14+,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
InChI 密鑰
QDDHZFKCHWYXJF-PCLMCNLLSA-N
一般說明
一种常用的广谱抗生素。相对于MMP-1(胶原酶-1;IC50 = 300 µM),MMP-8(中性粒细胞胶原酶;IC50 = 30 µM)的有效抑制剂。还抑制藻酸盐(IC50 = 25 µM)中培养的牛关节软骨细胞的胶原蛋白合成。通过LPS激活的巨噬细胞抑制一氧化氮的合成,而不影响IL-10的释放。
一种常用的广谱抗生素。相对于MMP-1(间质胶原酶;IC50 = 300 µM),MMP-8(中性粒细胞胶原酶;IC50 = 30 µM)的有效抑制剂。还抑制藻酸盐(IC50 = 25 µM)中培养的牛关节软骨细胞的胶原蛋白合成。通过LPS激活的巨噬细胞抑制一氧化氮的合成,而不影响IL-10的释放。
生化/生理作用
主要靶标
MMP-8
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
靶标IC50:30 µM,针对MMP-8(中性粒细胞胶原酶);25µM,抑制藻酸盐培养的牛关节软骨细胞胶原合成
警告
毒性:有害 & 致癌/致畸性(E)
重構
在复溶后冷藏(4°C)。储备溶液在4°C下可稳定保存5天。
其他說明
D’Agostino, P., et al. 1998.J. Infect.Dis.177, 489.
Beekman, B., et al. 1997.Biochem.Biophys.Res. Commun.237, 107.
Hanemaaijer, R., et al. 1997.J. Biol. Chem. 272, 31504.
Lauhio, A., et al. 1994.Clin. Exp.Immunol. Antimicrobiol.Agents Chemother.36, 227.
Sorsa, T., et al. 1994.Ann.N.Y.Acad.Sci.732, 112.
Suomalainen, K., et al. 1992.Antimicrobiol.Agents Chemother.36, 227.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3