Key Documents
309795
Sigma-Aldrich
DIDS disodium salt
≥85% (HPLC), solid, anion transport inhibitor, Calbiochem®
同義詞:
DIDS,二钠盐, 4,4ʹ-二异硫氰基芪-2,2ʹ-二磺酸, 2Na
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H8N2O6S4 · 2Na
CAS號碼:
分子量::
498.48
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
DIDS,二钠盐, Binds covalently and irreversibly to the outer surface of human erythrocyte membranes.
品質等級
化驗
≥85% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
protect from light
顏色
yellow
溶解度
water: 0.5%
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C16H10N2O6S4/c19-27(20,21)15-7-13(17-9-25)5-3-11(15)1-2-12-4-6-14(18-10-26)8-16(12)28(22,23)24/h1-8H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)/b2-1+
InChI 密鑰
YSCNMFDFYJUPEF-OWOJBTEDSA-N
一般說明
与人红细胞膜的外表面不可逆地共价结合。抑制 ATP向内质网囊泡的转运抑制神经母细胞瘤细胞中 Cl 摄入(IC50= 150 nM)的阴离子转运抑制剂。具有抗溃疡活性。
与人红细胞膜蛋白的外表面不可逆地共价结合。抑制 ATP向内质网囊泡的转运抑制神经母细胞瘤细胞中 Cl - 摄入(IC50= 150 nM)的阴离子转运抑制剂。具有抗溃疡活性。
生化/生理作用
主要靶标
Cl-摄入
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
靶标IC50:150 nM抑制神经母细胞瘤细胞中的Cl- 摄入
警告
毒性:刺激性(B)
其他說明
Bettendorff, L., et al. 1995.Biochem.Biophys.Res. Commun.207, 375.
Horie, S., et al. 1993.Res. Commun.Chem. Pathol.Pharmacol.79, 117.
Mayinger, P., and Meyer, D.I.1993.EMBO J. 12, 659.
Catantchik, Z.I., and Rothstein, A. 1974.J. Membr.Biol.15, 207.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3