重要文件
25972-M
Millipore
2-脱氧-D-葡萄糖
Non-metabolizable derivative of glucose that can be carried by the glucose carrier in human erythrocytes. An indirect inhibitor of hexokinase. Reported to reduce the incidence of doxorubicin-induced apoptosis.
同義詞:
2-脱氧-D-葡萄糖
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H12O5
CAS號碼:
分子量::
164.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.79
品質等級
描述
RTECS - MQ3325000
Merck USA index - 14, 2904
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
off-white to white
溶解度
water: 5 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O1C(CC(C(C1CO)O)O)O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-4-6(10)3(8)1-5(9)11-4/h3-10H,1-2H2
InChI 密鑰
PMMURAAUARKVCB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种不可代谢的葡萄糖衍生物,可由人红细胞中的葡萄糖载体携带。己糖激酶的间接抑制剂。据报道可降低阿霉素诱导的凋亡的发生率。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
在复溶后冷藏(4°C)。储备液在 4°C 条件下可稳定保存 6 个月。
其他說明
Thakkar, N.S., and Potten, C.S.1993.Cancer Res. 53, 2057.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3