219670
CFTR Inhibitor-172
≥95% (HPLC), solid, CFTR inhibitor, Calbiochem®
同義詞:
CFTR Inhibitor-172, 3-[(3-Trifluoromethyl)phenyl]-5-[(4-carboxyphenyl)methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone, CFTR inh-172, 3-[(3-Trifluoromethyl)phenyl]-5-[(4-carboxyphenyl)methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone, CFTRinh-172
About This Item
推薦產品
product name
CFTR Inhibitor-172, CFTR Inhibitor-172, CAS 307510-92-5, is a cell-permeable, potent, reversible, rapid, and voltage-independent inhibitor of CFTR-mediated Cl- transport in human airway cells (Ki ~ 300 nM).
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
yellow
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C18H10F3NO3S2/c19-18(20,21)12-2-1-3-13(9-12)22-15(23)14(27-17(22)26)8-10-4-6-11(7-5-10)16(24)25/h1-9H,(H,24,25)/b14-8-
InChI 密鑰
JIMHYXZZCWVCMI-ZSOIEALJSA-N
一般說明
生化/生理作用
CFTR
包裝
警告
重構
其他說明
Al-Awqati, Q., et al. 2002. J. Clin. Invest.110, 1599.
Ma, T., et al. 2002. J. Clin. Invest.110, 1651.
水污染物質分類(WGK)
WGK 3