Key Documents
164598
Sigma-Aldrich
氨肽酶M,来源于猪肾
同義詞:
氨肽酶M,来源于猪肾, 丙氨酰氨肽酶, 氨肽酶M, 氨肽酶N
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
酶委員會編號:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.54
生物源
Porcine kidney
品質等級
形狀
suspension (crystalline)
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
physiological buffer: soluble
water: soluble
異物活動
Oxidases ≤3%
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
氨基肽酶M(APM)大量存在于肾、小肠、胎盘、肝脏的刷状缘膜(brush border membrane)。它是一种II型整合膜蛋白,也称为胞外酶。
應用
猪肾氨基肽酶M已用于:
  • 测试并鉴定促咽侧体神经肽相关肽(ATRP)中的含d-残基峰
  • 研究其对酶活性的氧化失活并筛查MIRA成分
  • 异缩酮(IsoLG)蛋白的蛋白水解
生化/生理作用
氨基肽酶M(APM)与大脑中某些神经肽(如脑啡肽和血管紧缩素)作用的终止有关。它也代谢某些血管活性肽。它可作为某些病毒(如冠状病毒229E)的受体。APM是一种非特异性肽酶,可快速裂解I-残基肽。
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:有害(C)
單位定義
一个单位定义为在37°C,pH 7.2下,每分钟水解1 µ mol Leu-pNA的酶量。
外觀
在3.2 M (NH₄)₂SO₄、10 mM MgCl₂、10 mM Tris-HCl(pH 7.5)中的晶体混悬液。
其他說明
Wachsmuth, E.E., et al. 1966.Biochemistry5, 169.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Handbook of Proteolytic Enzymes (2012)