等級
ACS reagent
品質等級
agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
描述
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,USP,ACS
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
crystalline
solid
pH值
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (anhydrous substance)
>300 °C (lit.)
應用
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI 密鑰
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
二水合柠檬酸三钠常用作生物分子下游色谱步骤和液体制成品的柠檬酸缓冲液体系组分。
由于其较低的微生物和内毒素限值,Emprove® Expert级二水合柠檬酸三钠晶体尤其适合高风险应用。
由于其较低的微生物和内毒素限值,Emprove® Expert级二水合柠檬酸三钠晶体尤其适合高风险应用。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1