product name
氰化物测试, Method: colorimetric with color-disk comparator 0.03-0.07-0.13-0.2-0.3-0.5-1-2-5 mg/l CN⁻ MColortest®
品質等級
特定分析物
cyanide
CN- measuring range
0.03 -5 mg/L
相容性
for use with MCOLORTEST
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
10-30°C
一般說明
MQuant®氰化物测试(前MColortest®)可测量游离氰化物离子,例如
分析方法
氰化物离子与氯化剂反应生成氯化氰,氯化氰又在吡啶存在下与1,3-二甲基巴比妥酸反应生成紫色染料(König反应)。通过目视比较测量溶液的颜色与色盘色域,可以半定量测量氰化物浓度。该测试基于透射光法对显色反应进行评估。因此,即使对于浑浊和有色水样,也可以进行分析,无需任何准备。
色盘由耐用、耐晒的塑料材质制成,适用于工业领域和潮湿的环境。
原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.18457延长其使用寿命,是一种特别实惠的生态系统产品。
- 地下水和地表水
- 饮用水和矿泉水
- 水产养殖水
- 电镀槽及镀液、电镀废水
- 工业用水
- 废水和渗透水
分析方法
氰化物离子与氯化剂反应生成氯化氰,氯化氰又在吡啶存在下与1,3-二甲基巴比妥酸反应生成紫色染料(König反应)。通过目视比较测量溶液的颜色与色盘色域,可以半定量测量氰化物浓度。该测试基于透射光法对显色反应进行评估。因此,即使对于浑浊和有色水样,也可以进行分析,无需任何准备。
色盘由耐用、耐晒的塑料材质制成,适用于工业领域和潮湿的环境。
原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.18457延长其使用寿命,是一种特别实惠的生态系统产品。
氰化物测试可测量氰化物离子,例如饮用水、矿泉水、废水、地下水和地表水中的氰化物离子。检测试剂盒包含用于目视测量的比色器。
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany