推薦產品
產品名稱
氯化钡 溶液, for 1000 ml, c(BaCl₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Acid-base reactions
濃度
0.05 M
技術
titration: suitable
pH值
4.3 (20 °C in H2O)
密度
1.18 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1