推薦產品
產品名稱
碳酸钠 溶液, for 1000 ml, c(Na₂CO₃) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
liquid
濃度
0.05 M
技術
titration: suitable
pH值
11.6 (20 °C in H2O)
密度
1.1 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1